Få mere at vide
Aldicarb sulfone, MedChemExpress
Beskrivelse
Aldicarb sulfone(Temik sulfone) is a carbamate insecticide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aldicarb sulfone |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1646-88-4 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C7H14N2O4S |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (152.97 mM) |
| SMIL | CC(S(=O)(C)=O)(C)/C=N/OC(NC)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.26 |
| Vis mere |