Få mere at vide
Aldicarb-sulfone 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325646
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325646 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325646 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10080000AC1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aldicarb-sulfone
CAS 1646-88-4
Analyt- eller komponentnavne Aldicarb-sulfone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H14 N2 O4 S
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C7H14N2O4S/c1-7(2,14(4,11)12)5-9-13-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)
SMIL CNC(=O)ON=CC(C)(C)S(=O)(=O)C
IUPAC navn [(2-methyl-2-methylsulfonylpropylidene)amino] N-methylcarbamate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 222.26
Mængde 1 ml
Formel vægt 222.0674 g/mol