Få mere at vide
Aldicarb-sulfone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aldicarb-sulfone |
| CAS | 1646-88-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Aldicarb-sulfone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H14 N2 O4 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2O4S/c1-7(2,14(4,11)12)5-9-13-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10) |
| SMIL | CNC(=O)ON=CC(C)(C)S(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | [(2-methyl-2-methylsulfonylpropylidene)amino] N-methylcarbamate |
| Vis mere |