Få mere at vide
Aldicarb-d3, TRC
Artikelnummer. 30322632
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30322632 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30322632 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5146521MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aldicarb D3 (methyl-D3)
CAS 1795142-83-4
Molekylær formel C7 H14 N2 O2 S
Mængde 1 mg
Synonym [(2-Methyl-2-methylsulfanylpropylidene)amino] N-(trideuteriomethyl)carbamate
InChI formel InChI=1S/C7H14N2O2S/c1-7(2,12-4)5-9-11-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/i3D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])NC(=O)ON=CC(C)(C)SC
IUPAC navn [(2-methyl-2-methylsulfanylpropylidene)amino] N-(trideuteriomethyl)carbamate
Molekylvægt (g/mol) 193.28
Formel vægt 193.0964