missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Aldicarb-d3 Sulfoxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aldicarb-d3 Sulfoxide |
| CAS | 1795136-36-5 |
| Molekylær formel | C7H11D3N2O3S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2-Methyl-2-(methylsulfinyl)propanal O-[(Methylamino-d3)carbonyl]oxime, 2-Methyl-2-(methylsulfinyl)propionaldehyde O-(Methylcarbamoyl-d3)oxime, 2-Methyl-2-(methylsulfinyl)propionaldehyde O-(Methylcarbamoyl-d3)oxime, Temik-d3 Sulfoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2O3S/c1-7(2,13(4)11)5-9-12-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+ |
| SMIL | O=C(NC([2H])([2H])[2H])O/N=C/C(C)(C)S(C)=O |
| IUPAC navn | [(E)-(2-methyl-2-methylsulfinylpropylidene)amino] N-methylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.28 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?