Få mere at vide
Aldicarb-d3 Sulfone, TRC
Artikelnummer. 30319954
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30319954 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30319954 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA51466210MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aldicarb-sulfone D3 (N-methyl D3)
CAS 1795135-15-7
Molekylær formel C7 H14 N2 O4 S
Mængde 10 mg
Synonym Aldicarb-sulfone D3, [(2-Methyl-2-methylsulfonylpropylidene)amino] N-(trideuteriomethyl)carbamate
InChI formel InChI=1S/C7H14N2O4S/c1-7(2,14(4,11)12)5-9-13-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/i3D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])NC(=O)ON=CC(C)(C)S(=O)(=O)C
IUPAC navn [(2-methyl-2-methylsulfonylpropylidene)amino] N-(trideuteriomethyl)carbamate
Molekylvægt (g/mol) 225.28
Formel vægt 225.0863