Få mere at vide
Aldehydblanding 875 1000 μg/ml i vand, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetaldehyde∣Paraformaldehyde |
| CAS | 75-07-0, 30525-89-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acetaldehyde∣Paraformaldehyde |
| Forsendelsestilstand | +20 °C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Vand |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Acetaldehyde 1000 μg/mL∣Paraformaldehyde 1000 μg/mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?