Få mere at vide
Invitrogen™ Aldehyd/sulfat latexperler, 4 % w/v, 4μ m
Beskrivelse
Mikrosfærer (også kaldet latexperler eller latexpartikler) er sfæriske partikler i det kolloide størrelsesområde, der er dannet af en amorf polymer såsom polystyren. På grund af den måde, hvorpå polystyrenkæderne arrangerer sig i perlen, er overfladen meget hydrofob af karakter, hvilket gør disse ideelle materialer til adsorption af materialer såsom proteiner.
Denne aldehyd/sulfat latex indeholder en overflod af aldehydgrupper podet til overfladen af polymerpartiklen. Den høje densitet af aldehydgrupper muliggør let kobling af proteiner og andre materialer til latexpartiklerne i en et-trins proces. Sulfatladningsgrupperne på mikrosfærerne muliggør bibeholdelse af stabilitet under den kovalente koblingsproces. På grund af den høje tæthed af polære grupper har denne latex en hydrofil overflade.
Mikrosfærer er tilgængelige i mange størrelser og overfladefunktioner
• —25 størrelser at vælge imellem 0,02 mikron til 16 mikron
• —20 forskellige overflader til klar konjugering til stort set ethvert materiale
•—
• —Surfaktantfri
ultraren Forskellige mængder fra milliliter til 500-liters mængder Nøgleanvendelser af mikrosfærer
• Instrumentkalibrering (flowcytometri, mikroskopi, HTS, HCS)
• Flowtest (mikrofluidik, blodgennemstrømning, vandstrøm og luftstrøm)
• Cellebiologiske sporstoffer (celledifferentiering og cellesporing)
• Immunoassays (agglutinationstest, ELISA , partikelindfangning og kontrastreagenser)
Få flere oplysninger
Læs en teknisk oversigt over mikrosfærer og find ud af om højaktive perler, superaktive perler, specialperler, og gennemgå perlekoblingsprotokoller på IDC Surfactant-free Latex Beads ansøgningsside.
Vi ’laver et skræddersyet mikrosfæreprodukt til dig Hvis
du ikke kan ’se den mikrosfære, du ’leder efter, på vores lagerliste, laver vi ’en tilpasset mikrosfære til dig. Vores tilpassede konjugationsservice er effektiv og fortrolig, og vi garanterer kvaliteten af vores arbejde. Det er vi ISO 13485:2000 certificeret.
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug hos dyr eller mennesker.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C). |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Produkttype | Latex perler |
| Produktlinje | IDC |
| Mængde | 15 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Overflademodifikation | Aldehydsulfat |