missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alcophosphamide, TRC

Artikelnummer. 30318728
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30318728 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30318728 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA51457525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Alcophosphamide
CAS 52336-54-6
Molekylær formel C7H17Cl2N2O3P
Mængde 25 mg
Synonym N,N-Bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidic Acid 3-Hydroxypropyl Ester, NSC 153182, NSC 227248, O-(3-Hydroxypropyl) N,N-Bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidate
InChI formel InChI=1S/C7H17Cl2N2O3P/c8-2-4-11(5-3-9)15(10,13)14-7-1-6-12/h12H,1-7H2,(H2,10,13)
SMIL NP(=O)(OCCCO)N(CCCl)CCCl
IUPAC navn 3-[amino-[bis(2-chloroethyl)amino]phosphoryl]oxypropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 279.1
Formel vægt 278.0354
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.