Få mere at vide
Alcophosphamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alcophosphamide |
| CAS | 52336-54-6 |
| Molekylær formel | C7H17Cl2N2O3P |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | N,N-Bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidic Acid 3-Hydroxypropyl Ester, NSC 153182, NSC 227248, O-(3-Hydroxypropyl) N,N-Bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17Cl2N2O3P/c8-2-4-11(5-3-9)15(10,13)14-7-1-6-12/h12H,1-7H2,(H2,10,13) |
| SMIL | NP(=O)(OCCCO)N(CCCl)CCCl |
| IUPAC navn | 3-[amino-[bis(2-chloroethyl)amino]phosphoryl]oxypropan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.1 |
| Formel vægt | 278.0354 |