Få mere at vide
Descripción
Dette koncentrerede, milde, anioniske rengøringsmiddel er velegnet til manuel og ultralydsrensning.
Liquinox består primært af en homogen blanding af lineært natriumalkylarylsulfonat, natriumxylensulfonat, alkanolamid og ethoxyleret alkohol.
- Koncentrat
- Fosfatfri, biologisk nedbrydelig og let til engangsbrug
- Fuldstændig opløselig i hårdt og blødt vand
- Erstatter ætsende syrer og farlige opløsningsmidler
- Fortynd 1:100 (fortynd 10 ml i 1 l vand)
- Fri skylning—giver pålidelige resultater uden at forstyrre rester
- Bruges til at gennemføre dine rengøringsvalideringstest til laboratorieakkreditering og godkendelse af anlægsinspektion
- USDA godkendt til brug i føderalt inspicerede kød- og fjerkræsanlæg
Bruges til at rengøre:
Medicinske instrumenter, laboratorieartikler, vakuumudstyr, vævskulturartikler, personlige værnemidler, prøveudtagningsapparater, katetre, slanger, vinglas, renrum, medicinsk udstyr, optiske dele, elektroniske komponenter, farmaceutiske apparater, udstyr til fremstilling af kosmetik, metalstøbegods, smedegods og prægninger, industridele, rør, tanke og reaktorer. Består inhibitorisk resttest til vandanalyse. Anvendes til fosfatfølsomt analyseudstyr.
Bruges til at fjerne:
Skidt, korn, snavs, slim, fedt, olier, blod, væv, partikler, aflejringer, kemikalier og opløsningsmidler.
Rengjorte overflader:
Korrosionshæmmet formulering anbefales til glas, metal, rustfrit stål, porcelæn, keramik, plast, cement og glasfiber. Kan bruges på bløde metaller som kobber, aluminium, zink og magnesium, hvis det skylles hurtigt. Bruges til kunstrestaurering.
Rengøringsmetode:
Iblødsætning, børste, svamp, klud, ultralyd, gennemstrømning, rengøring på stedet. Skummer—ikke til spray- eller maskinbrug.
Holdbarhed: 2 år fra fremstillingsdato
Información de órdenes
3,8 l (1 gal.) giver 378,5 l (100 gal.) rengøringsvæske
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttype | Kritisk flydende rengøringsmiddel |
| Form | Væske |
| pH | 8.5 |
| Udseende | Lysegul |
| Sammensætning | Anionisk detergent, natriumlineært alkylarylsulfonat, natriumxylensulfonat, alkanolamid, ethoxyleret alkohol, vand |
| Beholdertype | Boks |
| Indhold og opbevaring | Opbevares lukket og opretstående på et køligt og tørt sted ved 15° til 30°C. |
| Til brug med (applikation) | Rene sundhedsinstrumenter, laboratorieartikler, vakuumudstyr, vævskulturartikler |
| Volumen (engelsk) | 1 gal. |
| Volumen (metrisk) | 3.78 L |
Seguridad y manipulación
- Liquinox
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain:
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.