Få mere at vide
Karl Hecht™ Alkoholmåler uden termometer
Beskrivelse
- Referencetemperatur på 20° C
- Område fra 0 til 100: 1 vol%
- 1% vol. divisioner
- Længde på 260 mm
- Med papirvægt og stålballast
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Alkohol Hydrometer |
| Længde (metrisk) | 260 mm |
| Oversigt | Papirvægt |
| Standardiseringstemperatur | 20 °C |