Beskrivelse
- SafetyBLUE Fyld
- Termometer: Måler fra -10 til +100 °F
- Tralle/Proof Underinddelinger/Tolerance: 1%/± 1 %, 2 %/± 2 %
- Kalibrering til brug ved 15,5 °C/60 °F
- Ikke til brug med øl eller vin
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Alkohol Hydrometer |
| Inkrementer | Tralle/Proof Underinddelinger/Tolerance: 1%/± 1 %, 2 %/± 2 % |
| Længde (metrisk) | 30,5 cm |
| Inkluderer | Internt termometer til måling af opløsningstemperatur fra -10 °F til +100 °F. |
| Standardiseringstemperatur | 15,5 °C (60 °F) |
| Alkohol rækkevidde | Tralle/Bevisområde: 0 til 100 %/0 til 200 |