Få mere at vide
VEE GEE Alkohol Hydrometer
Artikelnummer. 17896563 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Alkohol rækkevidde:
0% til 20%
105 % til 125 %
125 % til 145 %
145 % til 165 %
165 % til 185 %
185 til 206 %
20 til 40 %
40 til 60 %
60 til 80 %
75 % til 95 %
80 til 120 %
90 til 110 %
Inkrementer:
0,2 %/± 0,2 %
0,2 %/± 0,3 %
0,2 %/± 0,4 %
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Alkohol rækkevidde Inkrementer
17896563 75 % til 95 % 0,2 %/± 0,3 %
17866523 165 % til 185 % 0,2 %/± 0,2 %
17896553 60 til 80 % 0,2 %/± 0,3 %
17826563 0% til 20% 0,2 %/± 0,3 %
17896523 80 til 120 % 0,2 %/± 0,3 %
17836563 40 til 60 % 0,2 %/± 0,4 %
17806573 125 % til 145 % 0,2 %/± 0,3 %
17886563 90 til 110 % 0,2 %/± 0,3 %
17886613 105 % til 125 % 0,2 %/± 0,3 %
17886473 185 til 206 % 0,2 %/± 0,2 %
17876473 145 % til 165 % 0,2 %/± 0,3 %
17836473 20 til 40 % 0,2 %/± 0,4 %
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17896563 Leverandør VEE GEE Leverandørnr. 6613K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.00 DKK
    410.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 43.29 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bekræft alkoholindholdet i din ethylalkohol-baserede spiritus med vores prøveskala hydrometer. Tolerancer matcher dem, der er fastsat af IRS specifikationer.
  • Alkoholtætte rækkevidde varierer afhængigt af model
  • IRS Specifikation Størrelse varierer afhængigt af model
  • li>Kalibrering til brug ved 15,5 °C/60 °F
  • Ca. Længde: 305 mm
Spezifikation
Type Alkohol Hydrometer
Inkrementer 0,2 %/± 0,3 %
Længde (metrisk) 30.5 cm
Oversigt Alkoholhydrometer, Proof Scale, IRS-specifikation, størrelse K
Materiale Glas
Standardiseringstemperatur 15,5 °C (60 °F)
Alkohol rækkevidde 75 % til 95 %
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.