Få mere at vide
VEE GEE Alkohol Hydrometer
Artikelnummer. 17866523 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Alkohol rækkevidde:
0% til 20%
105 % til 125 %
125 % til 145 %
145 % til 165 %
165 % til 185 %
185 til 206 %
20 til 40 %
40 til 60 %
60 til 80 %
75 % til 95 %
80 til 120 %
90 til 110 %
Inkrementer:
0,2 %/± 0,2 %
0,2 %/± 0,3 %
0,2 %/± 0,4 %
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Alkohol rækkevidde Inkrementer
17866523 165 % til 185 % 0,2 %/± 0,2 %
17896553 60 til 80 % 0,2 %/± 0,3 %
17826563 0% til 20% 0,2 %/± 0,3 %
17896563 75 % til 95 % 0,2 %/± 0,3 %
17896523 80 til 120 % 0,2 %/± 0,3 %
17836563 40 til 60 % 0,2 %/± 0,4 %
17806573 125 % til 145 % 0,2 %/± 0,3 %
17886563 90 til 110 % 0,2 %/± 0,3 %
17886613 105 % til 125 % 0,2 %/± 0,3 %
17886473 185 til 206 % 0,2 %/± 0,2 %
17876473 145 % til 165 % 0,2 %/± 0,3 %
17836473 20 til 40 % 0,2 %/± 0,4 %
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17866523 Leverandør VEE GEE Leverandørnr. 6613Q
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bekræft alkoholindholdet i din ethylalkohol-baserede spiritus med vores prøveskala hydrometer. Tolerancer matcher dem, der er fastsat af IRS specifikationer.
  • Alkoholtætte rækkevidde varierer afhængigt af model
  • IRS Specifikation Størrelse varierer afhængigt af model
  • li>Kalibrering til brug ved 15,5 °C/60 °F
  • Ca. Længde: 305 mm
Tekniske data
Type Alkohol Hydrometer
Inkrementer 0,2 %/± 0,2 %
Længde (metrisk) 30.5 cm
Oversigt Alkoholhydrometer, Proof Scale, IRS-specifikation, størrelse Q
Materiale Glas
Standardiseringstemperatur 15,5 °C (60 °F)
Alkohol rækkevidde 165 % til 185 %