Få mere at vide
Alcohol, Anhydrous, Reagent, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™ Artikelnummer.: 15558604
Alcohol, Anhydrous, Reagent, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15558604 Shop alle J.T.Baker produkter
500 mL, Narrow Mouth Amber Glass Bottle, 500ml
Mængde:
500 mL
Emballage:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 15558604
Brand: Avantor J.T.Baker 940101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
    For Histological Use
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5
Molekylær formel CH4O
Molekylvægt (g/mol) 32.04
MDL nummer MFCD00004595
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spiritVis mereVis mindre
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC navn methanol
SMIL CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alcohol
Navn note Anhydrous, Reagent
Mængde 500 mL
Flammepunkt 13.00°C
Emballage Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Specifik vægtfylde 1L = 0.79kg
Grad BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Alcohol, Anhydrous, Reagent, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™ >