Få mere at vide
Alkohol Aldehyd-fri ifølge European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11494659 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 11494659
Brand: Reagecon 1002501
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Højrent, stabilt produkt til anvendelse i den europæiske farmakopé.
  • European Pharmacopoeia Reagent, Solution
  • Aldehydfri
  • Høj renhed
  • Nøjagtig, stabil og reproducerbar
  • Stabilitet er bevist (enten åbnet eller uåbnet) i dette produkts holdbarhed.
  • Udviklet og testet til European Pharmacopoeia (EP) applikationer.
  • Til fremstilling af andre reagenser (4.1.1), anvendes i volumetriske reagenser (4.2.2) og anvendes som reagens ved udførelse af tests, der er beskrevet i flere EP-monografier.
Tekniske data
Fysisk form Væske
Teknik EP Testing
Mængde 1 l
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ALCOHOL ALDEHYDE FREE EUROPEAN PHARMACOPOEIA
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol