Få mere at vide
Alclometasone 17,21-Dipropionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alclometasone 17,21-dipropionate |
| Analyt- eller komponentnavne | Alclometasone 17,21-dipropionate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C28H37ClO7/c1-6-22(33)35-14-21(32)28(36-23(34)7-2)15(3)10-18-24-19(29)12-16-11-17(30)8-9-26(16,4)25(24)20(31)13-27(18,28)5/h8-9,11,15,18-20,24-25,31H,6-7,10,12-14H2,1-5H3/t15-,18+,19-,20+,24-,25+,26+,27+,28+/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 520.2228 |