Få mere at vide
Alclofenac Isopropyl Ester, Mikromol™
Description
Alclofenac Isopropyl Ester
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Alclofenac Isopropyl Ester |
| CAS | 69801-29-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Alclofenac Isopropyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H17 Cl O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Alclofenac Isopropyl Ester, 3-Chloro-4-(2-propen-1-yloxy)benzeneacetic acid 1-methylethyl ester, Benzeneacetic acid, 3-chloro-4-(2-propenyloxy)-, 1-methylethyl ester (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17ClO3/c1-4-7-17-13-6-5-11(8-12(13)15)9-14(16)18-10(2)3/h4-6,8,10H,1,7,9H2,2-3H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)Cc1ccc(OCC=C)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | propan-2-yl 2-(3-chloro-4-prop-2-enoxyphenyl)acetate |
| Show More |