Få mere at vide
Alclofenac Ethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30052057
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052057 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052057 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1783.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Alclofenac Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alclofenac Ethyl Ester
CAS 20788-45-8
Analyt- eller komponentnavne Alclofenac Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H15 Cl O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Alclofenac Ethyl Ester, 3-Chloro-4-(2-propen-1-yloxy)benzeneacetic acid ethyl ester, Acetic acid, [4-(allyloxy)-3-chlorophenyl]-, ethyl ester (8CI), Benzeneacetic acid, 3-chloro-4-(2-propenyloxy)-, ethyl ester (9CI), Ethyl (4-allyloxy-3-chlorophenyl)acetate, Ethyl 3-chloro-4-allyloxyphenylacetate
InChI formel InChI=1S/C13H15ClO3/c1-3-7-17-12-6-5-10(8-11(12)14)9-13(15)16-4-2/h3,5-6,8H,1,4,7,9H2,2H3
SMIL CCOC(=O)Cc1ccc(OCC=C)c(Cl)c1
IUPAC navn ethyl 2-(3-chloro-4-prop-2-enoxyphenyl)acetate
Molekylvægt (g/mol) 254.71
Mængde 100 mg
Formel vægt 254.071 g/mol