Få mere at vide
Alclofenac, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318849
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30318849 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30318849 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRECA10067000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alclofenac
CAS 22131-79-9
Analyt- eller komponentnavne Alclofenac
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C11 H11 Cl O3
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Benzeneacetic acid, 3-chloro-4-(2-propen-1-yloxy)-Acetic acid, [4-(allyloxy)-3-chlorophenyl]- (8CI), Benzeneacetic acid, 3-chloro-4-(2-propenyloxy)- (9CI), Aclofenac, Alclofenac, Alclophenac, Allopydin, Epinal, MY 101, Medifenac, Mervan, Neosten, Neoston, Prinalgin, Reufenac, W 7320, Zumaril, [3-Chloro-4-(allyloxy)phenyl]acetic acid, [4-(Allyloxy)-3-chlorophenyl]acetic acid
InChI formel InChI=1S/C11H11ClO3/c1-2-5-15-10-4-3-8(6-9(10)12)7-11(13)14/h2-4,6H,1,5,7H2,(H,13,14)
SMIL OC(=O)Cc1ccc(OCC=C)c(Cl)c1
IUPAC navn 2-(3-chloro-4-prop-2-enoxyphenyl)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 226.66
Mængde 10 mg
Formel vægt 226.0397 g/mol