Få mere at vide
Epredia™ Alcian Blue/PAS Special Stain Kit
Artikelnummer. p-4530172 Shop alle Epredia produkter
Type:
Alcian Blue
Alcian Blue/PAS Special Stain Kit
Periodic Acid Schiff
Pakningsstørrelse:
500ml
Pakke med 3
Artikelnummer. 12666387
Brand: Epredia™ 87023
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Demonstrer tilstedeværelsen af både neutrale og sure slimhinder med Epredia™ Alcian Blue/PAS Special Stain Kit
  • Kan bruges alene til at farve sure muciner og andre carboxylerede og sulfaterede sure slimhinder blå på vævssnit
  • Periodic Acid Schiff (PAS) reaktion bruges til at farve glykogen, basalmembraner og neutrale slimhinder
Indeholder: Alcian Blue pH 2,5-farveopløsning, periodinsyreopløsning (0,5%) og Schiff-reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Alcian Blue/PAS Special Stain Kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: periodic acid, 2-methyl-3-isothiazolone,acetic acid, 5-chloro-2-methyl-3-isothiazolone, copper(4+)