Beskrivelse
- Kan bruges alene til at farve sure muciner og andre carboxylerede og sulfaterede sure slimhinder blå på vævssnit
- Periodic Acid Schiff (PAS) reaktion bruges til at farve glykogen, basalmembraner og neutrale slimhinder
Indeholder: Alcian Blue pH 2,5-farveopløsning, periodinsyreopløsning (0,5%) og Schiff-reagens
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Alcian Blue/PAS Specialbejdseit |