Få mere at vide
Epredia™ Alcian Blue/PAS Special Stain Kit
Shop alle Epredia produkter
Type:
Alcian Blue
Alcian Blue/PAS Special Stain Kit
Periodic Acid Schiff
Pakningsstørrelse:
500ml
Pakke med 3
Beskrivelse
- Kan bruges alene til at farve sure muciner og andre carboxylerede og sulfaterede sure slimhinder blå på vævssnit
- Periodic Acid Schiff (PAS) reaktion bruges til at farve glykogen, basalmembraner og neutrale slimhinder
Indeholder: Alcian Blue pH 2,5-farveopløsning, periodinsyreopløsning (0,5%) og Schiff-reagens
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Periodic Acid Schiff |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: periodic acid