Få mere at vide
Epredia™ Alcian Blue/PAS Special Stain Kit
Shop alle Epredia produkter
Type:
Alcian Blue
Alcian Blue/PAS Special Stain Kit
Periodic Acid Schiff
Pakningsstørrelse:
500ml
Pakke med 3
Beskrivelse
- Kan bruges alene til at farve sure muciner og andre carboxylerede og sulfaterede sure slimhinder blå på vævssnit
- Periodic Acid Schiff (PAS) reaktion bruges til at farve glykogen, basalmembraner og neutrale slimhinder
Indeholder: Alcian Blue pH 2,5-farveopløsning, periodinsyreopløsning (0,5%) og Schiff-reagens
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Alcian Blue |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Alcian Blue pH 2.5 Stain Solution
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H372-Forårsager organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P364-Og vaskes inden genanvendelse.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 2-methyl-3-isothiazolone, acetic acid, 5-chloro-2-methyl-3-isothiazolone, copper(IV) [[N,N',N'',N'''