Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Alcian Blue 8GX, certificeret
Artikelnummer. 10786953 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10786953 10 g Glasflaske 10g
10577162 25 g Glasflaske 25g
10619263 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10786953 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 400460100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1985.10 DKK
    1785.65 DKK / 10g
    Spare 199.45 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 33864-99-2 | C56H68Cl4CuN16S4 | 1298,86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 33864-99-2
Molekylær formel C56H68Cl4CuN16S4
Molekylvægt (g/mol) 1298.86
MDL nummer MFCD00010720
InChI nøgle XRWQTDIELZDCPS-UHFFFAOYSA-J
Synonym Ingrain Blue 1
PubChem CID 17749099
IUPAC navn (9Z,18Z,26Z,35Z)-4,14,22,32-tetrakis({[(dimethylamino)(dimethyliminiumyl)methyl]sulfanyl}methyl)-9,18,27,36,37,39,40,41-octaaza-38-cupradecacyclo.10,17.17. ¹⁷,1²⁸,³⁵,0²,⁷,0⁸,³⁷,0¹¹,¹⁶,0²⁰,²⁵.0²⁶,³⁹.0²⁹,³⁴]hentetraconta-1,6),1,1(1,9) ,12,14,17(41),18,20,22,24,26,28(40),29(34),30,32,35-nonadecaen-38,38-bis(ylium) tetrachlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(SCC1=CC2=C(C=C1)\C1=N\C3=C4C=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC4=C4\N=C5/N=C(/N=C6\N([Cu++]N34)\C(=N/C2=N1)C1=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC=C61)C1=C5C=C(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)C=C1)=[N+](C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Alcian Blue 8GX
Smeltepunkt 148,0 °C
Farvestofindhold 50% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Merck Index 15, 212
Farve Lilla
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: moderat opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i ethanol, cellosolve, ethylenglycol, praktisk talt uopløselig i xylen
Mængde 10 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Formel vægt 1298.88