Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Alcian Blue 8GX
Artikelnummer. 15432949
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15432949 10 g 10g
15442949 25 g 25g
15452949 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432949 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60122.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    589.56 DKK
    530.65 DKK / 10g
    Spare 58.91 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 33864-99-2 | C56H68Cl4CuN16S4 | 1298,86 g/mol
Alcian Blue 8GX anvendes i vid udstrækning som en heteroglycanfarve til sure, neutrale, sulfaterede og fosfatpolysaccharider og glycosaminoglycaner i væv. Det finder anvendelse i både lys- og elektronmikroskopi. Det fungerer som et klæbemiddel til at klæbe glykolmethacrylat-sektioner til glasobjektglas. På grund af sin store aromatiske overflade bruges den som coatingmiddel og modificerer egenskaben på overfladerne. Det fungerer som et geleringsmiddel til smørevæsker og bruges også til modifikation af carbonpastaelektrode, som fremmer redoxadfærd og elektrodens stabilitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Alcian Blue 8GX anvendes i vid udstrækning som en heteroglycanfarve til sure, neutrale, sulfaterede og fosfatpolysaccharider og glycosaminoglycaner i væv. Det finder anvendelse i både lys- og elektronmikroskopi. Det fungerer som et klæbemiddel til at klæbe glykolmethacrylat-sektioner til glasobjektglas. På grund af sin store aromatiske overflade bruges den som coatingmiddel og modificerer egenskaben på overfladerne. Det fungerer som et geleringsmiddel til smørevæsker og bruges også til modifikation af carbonpastaelektrode, som fremmer redoxadfærd og elektrodens stabilitet.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol, ethylenglycol og 2-ethoxyethanol. Uopløseligt i xylen.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33864-99-2
Molekylær formel C56H68Cl4CuN16S4
Molekylvægt (g/mol) 1298.86
MDL nummer MFCD00010720
InChI nøgle XRWQTDIELZDCPS-UHFFFAOYSA-J
Synonym Ingrain blue 1; C.I. 74240
PubChem CID 17749099
IUPAC navn (9Z,18Z,26Z,35Z)-4,14,22,32-tetrakis({[(dimethylamino)(dimethyliminiumyl)methyl]sulfanyl}methyl)-9,18,27,36,37,39,40,41-octaaza-38-cupradecacyclo.10,17.17. ¹⁷,1²⁸,³⁵,0²,⁷,0⁸,³⁷,0¹¹,¹⁶,0²⁰,²⁵.0²⁶,³⁹.0²⁹,³⁴]hentetraconta-1,6),1,1(1,9) ,12,14,17(41),18,20,22,24,26,28(40),29(34),30,32,35-nonadecaen-38,38-bis(ylium) tetrachlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(SCC1=CC2=C(C=C1)\C1=N\C3=C4C=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC4=C4\N=C5/N=C(/N=C6\N([Cu++]N34)\C(=N/C2=N1)C1=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC=C61)C1=C5C=C(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)C=C1)=[N+](C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alcian Blue 8GX
Smeltepunkt 148 °C
Merck Index 14,218
Farve Blå
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, ethanol, ethylenglycol og 2-ethoxyethanol; Uopløselig i xylen.
Mængde 10 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 1298.88