missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Albuterol Dimer Ether, 75%, TRC

Artikelnummer. 30314240
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30314240 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30314240 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5145205MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Albuterol Dimer Ether
CAS 147663-30-7
Molekylær formel C26 H40 N2 O5
Mængde 5 mg
Synonym 3,3'-[oxybis(methylene)]bis[α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-benzenemethanol, Sabutamol dimer, Salbutamol Imp. F (EP)
InChI formel InChI=1 S/C26H40N2O5/c1-25(2,3)27-13-23(31)17-7-9-21(29)19(11-17)15-33-16-20-12-18(8-10-22(20)30)24(32)14-28-26(4,5)6/h7-12,23-24,27-32 H,13-16H2,1-6H3
SMIL CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(COCc2cc(ccc2O)C(O)CNC(C)(C)C)c1
IUPAC navn 4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-[[5-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-hydroxyphenyl]methoxymethyl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 460.61
Formel vægt 460.2937 g/mol
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.