Få mere at vide
Albuterol-d4, TRC
Artikelnummer. 30318317
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30318317 10 mg
30312072 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30318317 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA51450310MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Albuterol-d4
CAS 2517375-34-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C13H17D4NO3
Mængde 10 mg
Synonym α1-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-1,3-benzenedimethanol-d4, Salbutamol-d4
InChI formel InChI=1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3/i7D,8D2,12D
SMIL OC1=CC=C(C(C([2H])NC(C)(C)C)([2H])O)C=C1C([2H])([2H])O
IUPAC navn 4-[2-(tert-butylamino)-1,2-dideuterio-1-hydroxyethyl]-2-[dideuterio(hydroxy)methyl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 243.34
Procent renhed >95