Få mere at vide
(±)-Albuterol-d3 (3-hydroxymethyl-d2; Alpha-d1), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SalbutamolD3(3-hydroxymethyl-D2;aD1) |
| CAS | 1219798-60-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C13 2H3 H18 N O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1,3-Benzenedimethan-α1,α1,α3-d3-ol, α3-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-6-hydroxy-, Salbutamol D3, Albuterol D3, α3-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl]-6-hydroxy-1,3-benzenedimethan-α1,α1,α3-d3-ol, Salbutamol-d3, Albuterol-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3/i8D2,12D |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)c1cc(ccc1O)C([2H])(O)CNC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 4-[2-(tert-butylamino)-1-deuterio-1-hydroxyethyl]-2-[dideuterio(hydroxy)methyl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.33 |
| Vis mere |