Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Albumin Bovin/Fraktion V, til biokemi, pH 7,0
Artikelnummer. 10257123 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
Artikelnummer. 10257123
Brand: Thermo Scientific Chemicals 240405000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Albumin bovine/fraction V, CAS # 9048-46-8, also known as bovine serum albumin (BSA), is a serum albumin protein derived from cows. | CAS: 9048-46-8
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Albumin bovint/fraktion V er et serumalbuminprotein, der almindeligvis anvendes i laboratorieforsøg, herunder enzym-linked immunosorbent assay (ELISA'er), immunblots og immunhistokemi eller -fluorescens
Applikationer
  • Albumin bovin/fraktion V udviser blokerende aktivitet hovedsageligt, når kaseinfølsomme antistoffer, herunder fosfospecifikke antistoffer, anvendes
  • I genetiske tilgange kan denne forbindelse bruges til at øge polymerasekædereaktioner (PCR) udbytter fra skabeloner med lav renhed
  • Denne forbindelse er nyttig til at stabilisere enzymer under opbevaring og også til enzymatiske reaktioner, hvor fraværet af nukleaser er afgørende
  • I in vitro kulturer er albumin bovint/fraktion V blevet anvendt som et næringsstof i celle- og mikrobielle kulturer, især når der anvendes serumfrit medium
  • Det bruges almindeligvis som en proteinstandard til at opnå kalibreringskurver til flere laboratorieforsøg
  • Albumin bovin/fraktion V er et lille protein, der almindeligvis anvendes i immunhistokemi til at blokere uspecifikke regioner. Bindingen af denne forbindelse til ikke-specifikke bindingssteder øger sandsynligheden for, at antistofferne kun binder til området af interesse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9048-46-8
MDL nummer MFCD00145743
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Albumine Bovine/Fraction V
Farve Beige-gul
Analyseprocentområde 96.0% to 100.0% (protein [F:6.22 ]) on dry substance; 98% to 100% (Albumin, 7% solution [by cellulose acetate electrophoresis])
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Fysisk form Pulver