Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Albumin-oksedyr / fraktion V, for biokemi, pH 7,0
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterDescription
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Albumin bovint/fraktion V er et serumalbuminprotein, der almindeligvis anvendes i laboratorieforsøg, herunder enzym-linked immunosorbent assay (ELISA'er), immunblots og immunhistokemi eller -fluorescens
Applikationer
- Albumin bovin/fraktion V udviser blokerende aktivitet hovedsageligt, når kaseinfølsomme antistoffer, herunder fosfospecifikke antistoffer, anvendes
- I genetiske tilgange kan denne forbindelse bruges til at øge polymerasekædereaktioner (PCR) udbytter fra skabeloner med lav renhed
- Denne forbindelse er nyttig til at stabilisere enzymer under opbevaring og også til enzymatiske reaktioner, hvor fraværet af nukleaser er afgørende
- I in vitro kulturer er albumin bovint/fraktion V blevet anvendt som et næringsstof i celle- og mikrobielle kulturer, især når der anvendes serumfrit medium
- Det bruges almindeligvis som en proteinstandard til at opnå kalibreringskurver til flere laboratorieforsøg
- Albumin bovin/fraktion V er et lille protein, der almindeligvis anvendes i immunhistokemi til at blokere uspecifikke regioner. Bindingen af denne forbindelse til ikke-specifikke bindingssteder øger sandsynligheden for, at antistofferne kun binder til området af interesse.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Albumine Bovine/Fraction V |
| Farve | Beige-gul |
| Analyseprocentområde | 96,0% til 100,0% (protein [F:6,22]) på tørt stof; 98% til 100% (Albumin, 7% opløsning [ved celluloseacetat-elektroforese]) |
| Emballage | Plastikflaske |
| Mængde | 10 g |
| Fysisk form | Pulver |