Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Albumin bovint serum, til biokemi, yderligere reagens til IGSS, proteasefrit
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Albumin, bovint serum (BSA) er tilgængeligt som et proteasefrit, frysetørret pulver, der kan opbevares stabilt ved 2-8 °c
- Den består af 583 aminosyrerester og har en molekylvægt på 66,5 kDa
Applikationer
- BSA bruges som en proteinstandard i kvantificeringsassays, såsom Bradford-proteinassayet
- Det bruges til at stabilisere enzymer i restriktionsfordøjelser i molekylærbiologiske eksperimenter
- Det er et blokerende middel i immunoblots, hvilket øger signal til støj-forhold ved at slukke ikke-specifikke immunokemiske reaktioner
- BSA er et næringsmiddel og bruges som et supplement i celle- og mikrobielle dyrkningsmedier
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Albumine Bovine/Fraction V |
| Farve | Beige-gul |
| Analyseprocentområde | 96,0% til 100,0% (protein [F:6,22]) på tørt stof; 98% til 100% (Albumin, 7% opløsning [ved celluloseacetat-elektroforese]) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 g |
| Fysisk form | Pulver |