Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Albumin bovint serum, til biokemi, yderligere reagens til IGSS, proteasefrit
Artikelnummer. 10013260 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10013260 10 g 10g
10450141 100 g 100g
10053863 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10013260 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 268130100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    667.92 DKK
    577.65 DKK / 10g
    Spare 90.27 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Albumin, bovint serum (BSA), CAS #9048-46-8, er et lille, stabilt biomolekyle udvundet fra okseblod med brede anvendelser inden for biokemi, immunokemi, farmakokinetik og cellekulturstudier. | CAS: 9048-46-8
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Albumin, bovint serum (BSA) er tilgængeligt som et proteasefrit, frysetørret pulver, der kan opbevares stabilt ved 2-8 °c
  • Den består af 583 aminosyrerester og har en molekylvægt på 66,5 kDa
Applikationer
  • BSA bruges som en proteinstandard i kvantificeringsassays, såsom Bradford-proteinassayet
  • Det bruges til at stabilisere enzymer i restriktionsfordøjelser i molekylærbiologiske eksperimenter
  • Det er et blokerende middel i immunoblots, hvilket øger signal til støj-forhold ved at slukke ikke-specifikke immunokemiske reaktioner
  • BSA er et næringsmiddel og bruges som et supplement i celle- og mikrobielle dyrkningsmedier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9048-46-8
MDL nummer MFCD00145743
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Albumine Bovine/Fraction V
Farve Beige-gul
Analyseprocentområde 96,0% til 100,0% (protein [F:6,22]) på tørt stof; 98% til 100% (Albumin, 7% opløsning [ved celluloseacetat-elektroforese])
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Fysisk form Pulver
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.