Få mere at vide
Invitrogen™ Menneskeligt albumin ELISA Kit
Artikelnummer. 15444893
Skift visning
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15444893 96 prøver 1 sæt
17195339 5 x 96 prøver -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444893 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EHALB
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Det menneskelige albumin (Hu ALB) ELISA kvantificerer Hu ALB i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu ALB. Metodens princip The Human ALB solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Albumin er et opløseligt, monomert protein med en molekylvægt på ca. 65-67 kDa, der omfatter ca. halvdelen af blodserumproteinet. Humant serumalbumin (HAS) er det mest udbredte protein i humant blodplasma og har en serumhalveringstid på cirka 20 dage. Albumin fungerer primært som et bærerprotein for steroider, fedtsyrer og skjoldbruskkirtelhormoner og spiller en rolle i at stabilisere ekstracellulært væskevolumen. Albumin er et kugleformet, uglykosyleret serumprotein syntetiseret i leveren som præ-pro-albumin, som har et N-terminalt peptid, der fjernes, før det begyndende protein frigives fra råproduktionen af det udskilte albumin. Serumalbumin har en god bindingsevne til vand, Ca(2+), Na(+), K(+), fedtsyrer, hormoner, bilirubin og lægemidler. Albumins hovedfunktion er reguleringen af blodets kolloide osmotiske tryk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P02768
Analyseområde 4,915 til 1200 ng/ml
Assay følsomhed 6 ng/mL
Kalibreringsområde 60 pg/ml til 12.000 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Andre proteiner
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA par antistof påviser humant albumin. Andre arter ikke bestemt.
Tilstrækkelig til 96 assays
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 213
Gen symbol HSA,PRO0883,PRO0903,PRO1341
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Anden forskning
Prøvevolumen Plasma 1μ L, Serum 1μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym GIG20, ANALBA, FDAH, PRO0883, PRO0903, PRO1341
Mål Humant serumalbumin
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min