Få mere at vide
Albumin, æg, pulver, renset, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15577834 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15577834 500 g Poly flaske Hver
1 options
Artikelnummer. 15577834 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 044001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 9006-50-2
Molekylær formel C6H8N2O4
Molekylvægt (g/mol) 172.14
InChI nøgle QCVGEOXPDFCNHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tridodeoylamine
PubChem CID 25022239
IUPAC navn 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidine-3-carboxamide
SMIL CC1(C(=O)N(C(=O)O1)C(=O)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Albumin, Egg
Emballage Poly flaske
Mængde 500 g
Grad Oprenset
Fysisk form Pulver