missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Serva Electrophoresis™ Albumin, Bovine, Fraction V, pH 7.0
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Formulering | Powder |
| Molekylvægt (g/mol) | Mr ca. 67 000 |
| Navn | Albumin |
| pH-område | 6.8 - 7.2 |
| Fremstillingsmetode | Lyophilization |
| Oprensningsmetode | Heat shock |
| Mængde | 25 g |
| Kilde | Egg |
| Opbevaringskrav | 2°C TO 8°C |
| Vandindhold | max. 5.0 % |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion