Få mere at vide
MP Biomedicals™ Albumin, Bovine, For IVD, Low Ash and Metals
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 g
25 g
50 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1kg
25g
500g
50g
Beskrivelse
- For IVD applications
- Low visible absorbance
- Purity: >98%
- Ash: <2%
- Metals: <20ppm
For best cell culture performance, see alternate Mfr. No. 180577
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | ELISA, Microbial Culture |
| Molekylvægt (g/mol) | 66.338 |
| Navn | Bovine Albumin Fraction V |
| pH-område | 6.5 to 7.5 |
| Mængde | 10 g |
| Kilde | Bovine |
| Opbevaringskrav | 2° to 8°C |
| Form | Powder |