Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kvægalbumin, til biokemi, fraktion V, pH=5, 96,0-100,0 % protein
Artikelnummer. 10667794 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10667794 500 g 500g
10011380 10 g 10g
10326640 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10667794 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 134735000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Albumin, bovint serum (BSA), CAS # 9048-46-8, er et lille, stabilt biomolekyle afledt af bovint blod med brede anvendelser inden for biokemi, immunkemi, farmakokinetik og cellekulturundersøgelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Albumin, bovint serum (BSA) er tilgængeligt som et proteasefrit, frysetørret pulver, der kan opbevares stabilt ved 2-8 °c
  • Den består af 583 aminosyrerester og har en molekylvægt på 66,5 kDa
Applikationer
  • BSA bruges som en proteinstandard i kvantificeringsassays, såsom Bradford-proteinassayet
  • Det bruges til at stabilisere enzymer i restriktionsfordøjelser i molekylærbiologiske eksperimenter
  • Det er et blokerende middel i immunoblots, hvilket øger signal til støj-forhold ved at slukke ikke-specifikke immunokemiske reaktioner
  • BSA er et næringsmiddel og bruges som et supplement i celle- og mikrobielle dyrkningsmedier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9048-46-8
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Albumin bovine
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: soluble.
Grad Biokemi