Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kvægalbumin, til biokemi, fraktion V, pH=5, 96,0-100,0 % protein
Artikelnummer. 10011380 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10011380 10 g 10g
10326640 100 g 100g
10667794 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10011380 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 134730100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    603.74 DKK
    522.65 DKK / 10g
    Spare 81.09 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Albumin, bovint serum (BSA), CAS #9048-46-8, er et lille, stabilt biomolekyle udvundet fra okseblod med brede anvendelser inden for biokemi, immunokemi, farmakokinetik og cellekulturstudier. | CAS: 9048-46-8
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Albumin, bovint serum (BSA) er tilgængeligt som et proteasefrit, frysetørret pulver, der kan opbevares stabilt ved 2-8 °c
  • Den består af 583 aminosyrerester og har en molekylvægt på 66,5 kDa
Applikationer
  • BSA bruges som en proteinstandard i kvantificeringsassays, såsom Bradford-proteinassayet
  • Det bruges til at stabilisere enzymer i restriktionsfordøjelser i molekylærbiologiske eksperimenter
  • Det er et blokerende middel i immunoblots, hvilket øger signal til støj-forhold ved at slukke ikke-specifikke immunokemiske reaktioner
  • BSA er et næringsmiddel og bruges som et supplement i celle- og mikrobielle dyrkningsmedier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9048-46-8
MDL nummer MFCD00145743
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Albumin bovine
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: opløselig.
Grad Biokemi