Få mere at vide
Gibco™ AlbuMAX™ I Lipid-rig BSA
Mængde:
5 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
Beskrivelse
- Dette er en GIBCO Tilpasset produkt.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C). |
| Celletype | Pattedyrceller |
| Form | Fast stof |
| Produkttype | BSA |
| Sterilitet | Steril |
| Produktlinje | AlbuMAX , Gibco |
| Mængde | 5 kg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |