Få mere at vide
Gibco™ AlbuMAX™ I Lipid-rig BSA
Artikelnummer. 10114672
Skift visning
Mængde:
25 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10114672 1 kg 1kg
11530376 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10114672 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 11020039
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
AlbuMAX™ I Lipid-rig BSA
Lipid-rigt bovint serumalbumin til cellekultur (1). Det er kromatografisk oprenset og har et IgG-indhold≤ 0,1 %.
Oprindelse: New Zealand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Produkttype BSA
Produktlinje AlbuMAX , Gibco
Mængde 1 kg