missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Albendazole Sulfoxide, TRC

Artikelnummer. 17993985
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17993985 50 mg
17941675 100 mg
17912975 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17993985 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA51162050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 54029-12-8
Molekylær formel C12 H15 N3 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 281.33
Synonym Carbamic acid, [5-(propylsulfinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), (±)-Albendazole sulfoxide, Albendazole oxide, Albendazole sulfoxide, Methyl [5-(propylsulfinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, RS 8852, Ricobendazole, Rycobendazole
IUPAC navn methyl N-(5-propylsulfinyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
SMIL CCCS(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Albendazole sulfoxide
Analyt- eller komponentnavne Albendazole sulfoxide
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O3S/c1-3-6-19(17)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)18-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 50 mg
Formel vægt 281.0834
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.