Få mere at vide
Albendazole-sulfoxide 1000 μg/mL in Acetonitrile:Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312110
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312110 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30312110 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10065400MC1000
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Albendazole sulfoxide
CAS 54029-12-8
Analyt- eller komponentnavne Albendazole sulfoxide
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C12 H15 N3 O3 S
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Carbamic acid, [5-(propylsulfinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), (±)-Albendazole sulfoxide, Albendazole oxide, Methyl [5-(propylsulfinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, RS 8852, Ricobendazole, Rycobendazole, Albendazole Imp. B (EP), SKF-77664, Ph Eur Albendazole Impurity B, Albendazole Impurity B
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O3S/c1-3-6-19(17)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)18-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
SMIL CCCS(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
IUPAC navn methyl N-(5-propylsulfinyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile/Methanol
Molekylvægt (g/mol) 281.33
Mængde 1 ml
Formel vægt 281.0834 g/mol