Få mere at vide
Albendazol sulfon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463327
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15463327 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15463327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25917.03
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 75184-71-3 | C12H15N3O4S | 297.33 g/mol
Albendazol anvendes i øjeblikket til kemoterapeutisk behandling af AE. Albendazolsulfon anvendes som skolicide midler på hydatidcyster (in vitro).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Albendazol anvendes i øjeblikket til kemoterapeutisk behandling af AE. Albendazolsulfon anvendes som skolicide midler på hydatidcyster (in vitro).
Opløselighed Opløseligt i
DMSO og methanol.
Bemærkninger
Stor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Albendazole sulfone
CAS 75184-71-3
Smeltepunkt 290 °C til 292 °C
Molekylær formel C12H15N3O4S
MDL nummer MFCD00600775
Mængde 1 g
Synonym albendazole sulfone, unii-1uic88380g, methyl 5-propylsulfonyl 2-benzimidazolecarbamate, methyl 5-propylsulfonyl-1h-benzimidazol-2-yl carbamate, methyl-5-propylsulfonyl-1h-benzimidazol-2-yl carbamate, 5-propylsulfonyl-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, methyl 6-propylsulfonyl-1h-benzo d imidazol-2-yl carbamate, methyl n-5-propane-1-sulfonyl-1h-1,3-benzodiazol-2-yl carbamate, 2-benzimidazolecarbamic acid, 5-propylsulfonyl-, methyl ester
Opløselighedsinformation Opløseligt i DMSO og methanol.
InChI nøgle CLSJYOLYMZNKJB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCS(=O)(=O)C1=CC=C2N=C(NC(=O)OC)NC2=C1
IUPAC navn methyl-N-[6-(propan-1-sulfonyl)-1H-1,3-benzodiazol-2-yl]carbamat
Molekylvægt (g/mol) 297.33
PubChem CID 53174
ChEBI CHEBI:80620
Formel vægt 297.33
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Albendazole sulfone
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Hazard Statement
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Albendazole sulfone