Få mere at vide
Albendazol-sulfon 100 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326791
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326791 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30326791 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10065300ME100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Albendazole sulfone
CAS 75184-71-3
Analyt- eller komponentnavne Albendazole sulfone
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C12 H15 N3 O4 S
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Carbamic acid, [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Methyl [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Methyl [5-Propylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Albendazole Imp. C (EP), SKF-63896, Ph Eur Albendazole Impurity C, Albendazole Impurity C
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O4S/c1-3-6-20(17,18)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)19-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
SMIL CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
IUPAC navn methyl N-(5-propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamat
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 297.33
Mængde 1 ml
Formel vægt 297,0783 g/mol