Få mere at vide
Albendazol, Mikromol™
Artikelnummer. 18020810
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
18020810 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18020810 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0382.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Albendazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Albendazole
CAS 54965-21-8
Analyt- eller komponentnavne Albendazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H15 N3 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Carbamic acid, [5-(propylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Albamelin, Alben, Albendol, Albenza, Albenzil, Aldifal, Alminth, Alvet, Alzental, Andazol, Ashialben, Atasol, Baxen, Bruzol, Eskazole, Exiptol, Haojing, Helminsols, Loveral, Lurdex, Methyl 5-propylthio-2-benzimidazolecarbamate, NSC 220008, SKF 62979, Tobend, Valbazen, Vermisen, Vermitan, Vermizole, Vetalben, Zentel
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O2S/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
SMIL CCCSc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
IUPAC navn methyl N-(5-propylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamat
Molekylvægt (g/mol) 265.33
Mængde 500 mg
Formel vægt 265,0885 g/mol