Få mere at vide
Albendazole Impurity G, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methyl (5-Chloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate |
| CAS | 20367-38-8 |
| Molekylær formel | C9 H8 Cl N3 O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | N-(6-chloro-1H-benzimidazol-2-yl)-carbamic acid methyl ester, 2-Benzimidazolecarbamic acid, 5-chloro-, methyl ester (8CI), Carbamic acid, (5-chloro-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester (9CI), 2-[(Methoxycarbonyl)amino]-5-chlorobenzimidazole, G 981, Methyl (5-chloro-2-benzimidazolyl)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8ClN3O2/c1-15-9(14)13-8-11-6-3-2-5(10)4-7(6)12-8/h2-4H,1H3,(H2,11,12,13,14) |
| SMIL | COC(=O)Nc1nc2cc(Cl)ccc2[nH]1 |
| IUPAC navn | methyl N-(5-chloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.63 |
| Formel vægt | 225.0305 |