Få mere at vide
Albendazol EP Urenhed D, Mikromol™
Artikelnummer. 30052193
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052193 25 mg
17939819 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052193 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0382.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Albendazol EP Urenhed D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Albendazole-2-aminosulfone
CAS 80983-34-2
Analyt- eller komponentnavne Albendazole-2-aminosulfone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H13 N3 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5-(Propylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-amine, 5-(Propylsulphonyl) -1H-benzimidazol-2-amine, Albendazole Imp. D (EP), Ph Eur Albendazole Impurity D, Albendazole Impurity D, 1H-Benzimidazol-2-amine, 5-(propylsulfonyl)- (9CI), 6-(Propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-amine, 2-Amino-5-1H-propylsulfonylbenzimidazole, 2-Aminoalbendazole sulfone, 5-Propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amine, SKF 81038
InChI formel InChI=1S/C10H13N3O2S/c1-2-5-16(14,15)7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13)
SMIL CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(N)nc2c1
IUPAC navn 5-propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 239.29
Mængde 25 mg
Formel vægt 239,0728 g/mol