Få mere at vide
Albendazole-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Albendazole-d7 |
| CAS | 1287076-43-0 |
| Molekylær formel | C12H8D7N3O2S |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | N-[6-(Propylthio-d7)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic Acid Methyl Ester, [5-(Propylthio-d7)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic Acid Methyl Ester, Albenza-d7, Andazol-d7, Ashialben-d7, Atasol-d7, Bruzol-d7, Eskazole-d7, Loveral-d7, Lurdex-d7, Proftril-d7, Valbazen-d7, Zentel-d7, NSC 220008-d7, Tobend-d7 Valbazen-d7, Vermisen-d7, Vermitan-d7, Vermizole-d7, Zentel-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N3O2S/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)/i1D3,3D2,6D2 |
| SMIL | O=C(OC)NC1=NC2=CC(SC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=CC=C2N1 |
| IUPAC navn | methyl N-[6-(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropylsulfanyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.37 |
| Formel vægt | 272.1324 |